Metrický převodník umožňuje provádět rychlé a přesné výpočty pro 126 druhů metrických převodů. Do zařízení se jednoduše zadá hodnota (číslo), stiskne se šipka a na displeji se odečte přesná metrická nebo US hodnota jednotky s přesností na desetinné místo. Vystouplé a veliké klávesy dělají z použití převodníku jednotek potěšení. Snadné ovládání dokonce i velkými prsty. Převodník zahrnuje automatický překlápěcí kryt LCD displeje, který se přemění na stojánek na stůl. Boční hrany převodníku jsou pogumované, takže se pohodlně drží. Jasný a ostrý číslicový LCD displej pro snadné čtení.
- provádí okamžité převody naměřených hodnot v laboratoři z US nebo metrických jednotek
- snadné použití a čtení displeje
- velice lehký a kompaktní design – ideální do kapsy
Převodník umožňuje provádět převody délky, plochy, objemu, hmotnosti, kapalin, energie a teploty. Zařízení umí rovněž převádět imperiální jednotky a umí provádět všechny běžné výpočetní funkce.