Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Permanent Floor Mats
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/39/18989639.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (115-1846)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The decontamination flooring is made from proprietary polymer with a fabric backing. Particles are naturally attracted by the flooring surface, and ar...
UOM:  1 * 1,2 m2
Nevyrába sa
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Permanent mats are installed to provide the highest level of cleanliness. The life of the mats strongly depend on the volume and degree of cleanliness...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Decontamination flooring b'mat uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot-borne and wheel-borne particles. Particles are naturally...
číslo v katalógu: (SCTV108099)
Dodávateľ:  SCAT Europe
Popis:   Anti-static mat, conductive. With ground cable (press stud connector).
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  asecos
Popis:   Sealing mats made from a dense and flexible material prevent fast and efficient penetration of water-polluting liquids into the ground or drains.
Dodávateľ:  DYCEM
Popis:   A loose-laid contamination control mat, which effectively controls footborne contamination in small areas, areas of light traffic or where permanent i...
číslo v katalógu: (DYCECZ01/WZP/2GRAN)
Dodávateľ:  DYCEM
Popis:   These mats are specially designed to remove contamination from areas subject to heavy wheeled traffic. Ideal for use at entrances and exits, corridors...
UOM:  1 * 2 m2
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7