Tlačiť
Hľadali ste: Tampóny pro klinická použití
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (SCIL2200001)
Dodávateľ: HYSERVE GMBH & CO. KG
Opis: This Swab System is designed for sampling on surfaces in the production environment. It consists of a sterile swab in a tube with 10 ml sterile PBS bu...
Merná jednotka: 1 * 40 Tests
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Swabs designed for cleaning and disinfection when tip is soaked in a disinfectant, thus reducing the risk of a direct contact.
Dodávateľ: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Opis: CompactDry Swabs for surfaces, meat, fish and poultry. New design with swabs pre immersed in 1 ml buffer, ready for use with a self-standing tube and ...
New Product
Katalógové číslo: (PMPC826-WC)
Dodávateľ: PURITAN MEDICAL
Opis: Tapered swabs designed for precision application and hard-to-reach areas.
Merná jednotka: 1 * 10.000 items
Katalógové číslo: (MURRL602/01)
Dodávateľ: MURRAY, S & CO LTD
Opis: Wooden applicator stick.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: HERENZ, HEINZ GMBH
Opis: Aluminium applicators with a single cotton bud.
Katalógové číslo: (PMPC25-2199)
Dodávateľ: PURITAN MEDICAL
Opis: These cytology brushes feature tapered tips made out of soft nylon bristles and a long PS handle.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Katalógové číslo: (HERE1032018)
Dodávateľ: HERENZ, HEINZ GMBH
Opis: Wooden applicators with a double cotton bud.
Merná jednotka: 1 * 2.000 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom