Tlačiť
Washers, BOLA
Dodávateľ: Bohlender
BOLA
BOHLH1126-30EA 2.96 EUR
BOHLH1126-30 BOHLH1126-22 BOHLH1126-14 BOHLH1126-18 BOHLH1126-26
Washers, BOLA
Spojovací materiál Šroubky
PTFE, white.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conform
  • Similar to DIN 125-1