Tlačiť
Hľadali ste: Nástavce dispergační
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Predaj
Katalógové číslo: (710-0953)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Dispersing Element, Těsnicí kroužek k čepelím, autoklávovatelný, použití se základní deskou Steri-Blostev 12
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KINEMATICA
Opis: BIOTRONA® design high turbulence mixing. High-turbulence mixing head with low shear forces and energy inputs. Time saving with improved results compar...
Dodávateľ: KINEMATICA
Opis: Dispersing aggregates available as standard (EC design) and special aggregates (W, B design).
Dodávateľ: KINEMATICA
Opis: Designation: EC - EasyClean version for the simplest cleaning or sterilisation (Standard)/2 - rotor/stator with 1 tooth row each.
Katalógové číslo: (431-0205)
Dodávateľ: KINEMATICA
Opis: Dispersing element, PT-DA 20/2EC-E192, Pro jednotku: PT 4000, Rychlost: 27 m/s, Ø statoru/rotoru: 15 / 20 mm, Objem: 100 - 2500 ml
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Typ N: Materiály v kontaktu s médiem jsou PTFE a nerezová ocel AISI 316L, vhodné pro rozpouštědla a abrazivní látky, lze sterilizovat všemi způ...
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Jednorázové plastové dispergační prvky jsou ideální pro aplikace, kde nelze tolerovat křížovou kontaminaci. Dispergační prvky mohou být po jednom použ...
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Element dispergační, D 60, Ø statoru/rotoru: -/60 mm, Objem: 2 - 30 l
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: A wide range of dispersing tools ensures excellent performance for many applications for small samples, sizes such as biological matrices, and large v...
New Product
Katalógové číslo: (WITGDH.WHG02108)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Dispersing Element, Homogeniser tool, HT1008, Určeno pro: HG-15A, WiseTis®, Ø statoru/rotoru: 8,0/6,1 mm, Délka: 138 mm, Objem: 1 - 50 ml
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom