Tlačiť
Hľadali ste: Víčka na zkumavky
79  results were found
SearchResultCount:"79"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Víčka Safe-T-Flex jsou flexibilní a jsou navržena pro uzavírání zkumavek přes vrchní rozšířený okraj. Lze je sejmout jednou rukou. Pevné uzavření zaji...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Zátky pro vzorkovnice a kultivační zkumavky, VWR®, Barva: Přírodní, Víčko: Dvoupolohová nasazovací zátka, Pro zkumavky: 12 mm
Udržitelná balení
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Flat screw cap with O-ring for microcentrifuge tubes, VWR®, Barva: Bílá
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Zátky pro vzorkovnice a kultivační zkumavky, PE, VWR®, Barva: Purpurová, Víčko: Těsnící uzávěr, Pro zkumavky: 12/13 mm
Udržitelná balení Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Víčka jsou vyrobena z etylen vinyl acetátu (EVA).
Katalógové číslo: (45000-0006)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Strip s 8 zátkami, J.T.Baker®, Barva: Průhledná
Merná jednotka: 1 * 120 items
Katalógové číslo: (634-0566)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PTFE, white. Caps are machined to exact specifications with smaller gyroradius and more homogeneous mass distribution than disposable caps providing b...
Merná jednotka: 1 * 25 items
Katalógové číslo: (525-0923)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Purple PP. Sustainable design based on virgin resins.
Merná jednotka: 1 * 500 items
Udržitelná balení
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These closures are suitable for test and culture tubes.
Dodávateľ: SP Industries
Opis: Manufactured in ethylene vinyl acetate (EVA).
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Red screw cap made of glass-fibre reinforced ETFE, inner parts consisting of a v-ring (ETFE), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as...
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Caps are available either with or without a silicone washer between the cap and the tube to ensure a positive leakproof seal at all temperatures.
Dodávateľ: LUDI A.G.
Opis: Aluminium.
Dodávateľ: LUDI A.G.
Opis: Made of anodised aluminum with stainless steel spring clip.
Dodávateľ: VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Opis: Made of translucent silicone. Ideal for protecting piping/tubing or protruding cylindrical components during transport and all operations that require...
Predaj
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Choice of black phenolic, white polypropylene or urea screw caps
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 79
no targeter for Bottom