Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Kits"
https://sk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/53/18989453.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (113-0675)
Dodávateľ:  GM-EQUIPEMENT
Popis:   This visitor kit includes one single ply white paper mask (16 g/m²), elasticated at each end, one pair of blue PE overshoes (thickness 35 µm), one whi...
UOM:  1 * 100 items