Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Cleanroom Wipes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/38/18945038.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"174"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   2 ply polyester sealed-border wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces, quartzware and general process equipment. Appropriate for electronics, pharmaceutical,...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Ideal for cleaning rough or uneven surfaces, yet still soft enough for use on sensitive surfaces. Use these 100% double-knit polyester wipes where min...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Polyester wipe for use in ISO 5 cleanrooms.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Excellent for cleaning rough, abrasive, or irregular surfaces, yet soft enough for delicate surfaces. Appropriate for pharmaceutical and biotechnology...
číslo v katalógu: (115-1724)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These wipes are made from double-woven polyester fabric with close-cut edges and are washed in an ISO Class 4 cleanroom to minimise contamination by p...
UOM:  1 * 300 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Absorbent non woven wipe for use in ISO 5 - 6 cleanrooms.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Microfibre sealed-edge wipe for use in ISO 3 cleanrooms.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 174
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej 