Tlačiť
Hľadali ste: Houbičky
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: CONTEC
Opis: Jednorázová pěnová utěrka VertiKlean Sponge je využívána v laboratořích. Výsledná čistá polyesterová pěna je tvořena laminovanými vrstvami materiálu P...
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ Nailsaver scouring sponges are cleaning sponges made of a textured synthetic fibre white web containing very soft abrasive particles, laminated wi...
Katalógové číslo: (MMMASCH2282)
Dodávateľ: 3M
Opis: Scotch-Brite™ Nailsaver sponge's unique side grooves protect the fingernails while allowing for a better grip for more cleaning leverage.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: 3M
Opis: Scotch-Brite™ delicate surface scouring sponges are high-quality delicate surface cleaning sponges offering effective cleaning power on office furnitu...
Katalógové číslo: (MMMASCH799)
Dodávateľ: 3M
Opis: 3M™ economy cleaning sponges are dual function sponges with a white pad for light scouring on delicate surfaces in kitchens, bathrooms, restaurants, e...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (MMMASCH770)
Dodávateľ: 3M
Opis: Scotch-Brite™ Cellulosic sponge laminate 770 is a dual-function cleaning tool made from a combination of a non-woven tablecloth containing very light ...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (MMMPHS10LET2G)
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: The 3M™ Hydrated sponges uses simplified packaging to minimise handling and preparation, and reduces waste.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: 3M
Opis: Scotch-Brite™ Nailsaver scouring sponges are cleaning sponges that feature unique side grooves to protect fingernails while allowing for better grip f...
Katalógové číslo: (MMMA3001HEX)
Dodávateľ: 3M
Opis: The Scotch-Brite™ Low scratch scouring sponge 3001HEX is an effective two-in-one scouring sponge. It features a blue power dot side that’s engineered ...
Merná jednotka: 1 * 16 items
Katalógové číslo: (115-3003)
Dodávateľ: 3M
Opis: Pro účinné obrušování nečistot z citlivých povrchů.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: Cleanroom sponges to meet every demand from isolators and laminar flow benches to equipment interiors and laboratory applications. Choose from a range...
Katalógové číslo: (BELAF170780001)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This odor-resistant, highly absorbent sponge is designed to remove stubborn residue on glassware.
Merná jednotka: 1 * 2 items
Dodávateľ: FHP VILEDA SCS
Opis: Scrubber sponges made of polyurethane foam.The special coating easily lifts stubborn grime whilst being gentle on all hard surfaces.
Dodávateľ: KING DISPOSABLES
Opis: These sponges are made from 100% natural and cellulose.
Katalógové číslo: (BELAF170850000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This steel wool sponge is designed to scrub glassware and stainless steel products sparkling clean with or without detergents.
Merná jednotka: 1 * 2 items
Katalógové číslo: (KING060310)
Dodávateľ: KING DISPOSABLES
Opis: This highly absorbent synthetic sponge features a green scrubbing pad.
Merná jednotka: 1 * 3 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom