Tlačiť
Hľadali ste: Standardy vodivostní
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: KCl 0,01 mol/L, VWR®, 1,41 mS/cm, Referenční teplota: 25 °C
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Kompletní škála certifikovaných standardních roztoků s hodnotami v rozsahu od 1,3 až do 500000 µs vyhovuje požadavkům jakékoliv elektrochemické analýz...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Avantor offers a comprehensive range of conductivity standards as Certified Reference Materials with the primary use calibrating of conductivity meter...
Katalógové číslo: (85645.260)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Directly traceable to NIST, tested and certified to ISO17025 and ISO 17034
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: WTW
Opis: E-Set Trace calibration set, 6 bottles with 50 ml calibration and control standard each, KCl 0,01 mol/l, traceable to PTB/NIST
Dodávateľ: HACH
Opis: Natural Water Standard Solution:40% sodium sulphate/40% sodium bicarbonate/20% sodium chloride.
Dodávateľ: HACH
Opis: Potassium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Dodávateľ: HACH
Opis: Standard vodivosti 147 µS/cm (25°C; 0,001 mol/l; KCl), 147  µS/cm
Dodávateľ: HACH
Opis: The sodium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity meters and also used for accuracy checks.
Dodávateľ: HACH
Opis: The potassium chloride standard solutions are used for calibrating conductivity cells.
Dodávateľ: HACH
Opis: Sodium chloride standard solutions according to OIML, traceable to NIST and Standard solution verified by Reference Materials Laboratory.
Dodávateľ: HACH
Opis: For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.
Katalógové číslo: (HACH1440053)
Dodávateľ: HACH
Opis: Standard solution for standardisation and accuracy check in conductivity measurements.
Merná jednotka: 1 * 1 L
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.
Katalógové číslo: (KNICCS-C1413K/500)
Dodávateľ: KNICK
Opis: KCl solution, 1,413 µS/cm , Referenční teplota: 25 °C
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (KNICCS-C15K/500)
Dodávateľ: KNICK
Opis: Conductivity standard, low conductivity, 15 µS/cm ready-to-use
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom