Tlačiť
Hľadali ste: Standardy pro environmentální analýzu
574  results were found
SearchResultCount:"574"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (VWRC89090.010)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: USEPA Method 1633 is for analysis of PFAS in aqueous, solid, biosolids and tissue samples using LC-MS/MS technique. Our mixes are offered to cover the...
Merná jednotka: 1 * 1 mL
New Product
Blocked
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Avantor now offers a complete range of COD (Chemical Oxygen Demand) calibration standards (traceable to BAM) as CRM with concentrations between 20 and...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Potassium hydrogen phthalate solutions.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR® offers a complete range of products for the determination of the hydrocarbon oil index (HOI) in accordance with EN ISO 9377-2 (DIN H53).
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: These standards are ideal to use as control standards for COD measurements to verify that correct analysis for COD has taken place.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: The reference standards are designed to check the accuracy and the reliability of the results. They are meant to provide reassurance that the photomet...
Katalógové číslo: (124832S)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: PAH mix in acetonitrile, 16 components, VWR®, : N/A
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A high quality analytical reagent manufactured and certified compliant for use in ASTM D 665 / IP 135 the Standard Test Method for Rust-Preventing Cha...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standard solutions of sodium carbonate.
Katalógové číslo: (VWRC89089.010)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: USEPA Method 1633 is for analysis of PFAS in aqueous, solid, biosolids and tissue samples using LC-MS/MS technique. Our mixes are offered to cover the...
Merná jednotka: 1 * 1 mL
New Product
Blocked
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standard solution hydrazine, VWR®, 1000 mg/l, : N/A
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Certified reference materials for use as standards for Total Nitrogen, typically used as standards for Kjeldahl nitrogen determination.
Katalógové číslo: (36750.AE)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: For US EPA Clean Water Act.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2, Specpure®, Matrice: 2-5% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂
Katalógové číslo: (42579.AE)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 4, Specpure®, Matrice: 2-5% HNO₃ + (CHOH)₂(COOH)₂
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: HACH
Opis: For accuracy checks in ammonia nitrogen determinations.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 574
no targeter for Bottom