Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (150)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
pH Buffers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/39/18990039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Phthalate, Hodnota pH: 4,00 (red coloured), ±0,02, Reference temperature: 20 °C, AVS TITRINORM®
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Buffer solutions, secondary standards, Hodnota pH: 12,454, ±0,050, Reference temperature: 25 °C, Plastic bottle
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   For calibration of pH meters.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Carbonate, Hodnota pH: 10,01, Reference temperature: 25 °C, Colourless
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Ready to use test solutions (TS).
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Ready to use test solution (TS).
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Ready to use test solutions (TS).
číslo v katalógu: (83609.600)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Súprava pufrov a kontrolných roztokov AVS TITRINORM, Hodnota pH: 4,00/7,00/10,00, Reference temperature: 20 °C, AVS TITRINORM®, Colourless, Plastic bottle
UOM:  1 * 1 SET
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 50
  1  2  3  4  5  6  7  Ďalej