Tlačiť
Hľadali ste: Pufry pro tkáňové kultury
47  results were found
SearchResultCount:"47"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: PBS, Ultra Pure Grade is a powdered, magnesium- and calcium-free formulation of PBS suitable for cell culture and for use in flow cytometry applicatio...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cell culture buffer, TRIS buffer solution pH 7,4 (0,1 mol/l)
Katalógové číslo: (392-0442)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Phosphate Buffered Saline (PBS) is a buffer solution containing sodium chloride, sodium phosphate and potassium chloride. PBS helps to maintain a cons...
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 137 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 12 mM phosphate buffer
Katalógové číslo: (K813-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Cell culture buffer, PBS buffer solution 10X concentrate (phosphate buffered saline)
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: DPBS is commonly used salt solution in cell enumeration as a diluent, for rinsing cells and as a buffer in many chromatographic procedures. DPBS is al...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Dulbecco's formulation without calcium and magnesium.
Dodávateľ: HyClone products (Cytiva)
Opis: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications, (liquid form).
Dodávateľ: BIOWEST
Opis: These irrigating buffers and salt solutions are sterile, physiological balanced solutions intended for use in the maintenance of mammalian cells, wher...
Dodávateľ: HyClone products (Cytiva)
Opis: Balanced salt solutions for cell culture applications.
Katalógové číslo: (HYCLSH30237.01)
Dodávateľ: HyClone products (Cytiva)
Opis: Maintain physiological pH in cell culture, despite changes in carbon dioxide concentration (produced by cellular respiration) with Cytiva HyClone HEPE...
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: HyClone products (Cytiva)
Opis: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications (powder form).
Katalógové číslo: (OXOIBR0014G)
Dodávateľ: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Opis: Cell culture buffer, Phosphate buffered saline tablets
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: Corning
Opis: Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) is a buffer used to maintain a physiological pH for cells maintained in non-CO₂ atmospheric conditions.
Katalógové číslo: (46-013-CM)
Dodávateľ: Corning
Opis: Phosphate Buffered Saline (PBS) is used to maintain a physiological pH and osmolarity, two key factors in tissue culture and molecular biology researc...
Merná jednotka: 1 * 6 items
Certifikáty
Dodávateľ: HyClone products (Cytiva)
Opis: Balanced salt solution used for multiple cell culture applications.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 47
no targeter for Bottom