Tlačiť
Adhesive seal applicator, AB1391
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
732-4975EA 58.67 EUR
732-4975
Adhesive seal applicator, AB1391
Aplikátory filmu Aplikátory těsnící filmu
The adhesive seal applicator helps to effectively seal PCR, qPCR plates and storage plates.