Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Electrophoresis Buffers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/52/18989352.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"290"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (E717-50ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A blocking reagent used to help prevent probe binding to open membrane space and non target nucleic acids.
UOM:  1 * 50 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   RNA Gel running buffer is typically used in denaturing formaldehyde RNA gels.
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A hybridisation buffer for Northern and Southern blots. This 1X solution of SSPE buffer contains 150 mM sodium chloride, 10 mM sodium phosphate, and 1...
UOM:  1 * 4 l
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Recommended for optimum gel performance when using NEXT GEL® ready to pour acrylamide solutions.
číslo v katalógu: (M232-39.8G-5PK)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Each pack of powdered blocking buffer makes one liter of 1X solution.
UOM:  1 * 199 g
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Tetraboritan dvojsodný, ultrapure buffer substance
číslo v katalógu: (J490-2PK)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   TBE is optimised for DNA electrophoresis techniques using both acrylamide and agarose.
UOM:  1 * 2 items
číslo v katalógu: (E213-5ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   An effective blocking agent used to increase the signal-to-noise ratio for detection during hybridisation.
UOM:  1 * 5 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 290
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej 