Tlačiť
Hľadali ste: Standardy pro referenční barvy a spektroskopii
55  results were found
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Complete range of reagents and standard solutions in Chapters 2 and 4 of the current European Pharmacopoeia.
All are manufactured and tested in c...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Ready to use colour solutions according to Reag. Ph. Eur.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Wavelength standards (certified at 0,1; 0,2; 0,5; 1 and 2 nm slit widths) packed in six permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottles.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis and are designed to measure the visual colour of water suppli...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Pro kalibraci spektrofotometrů dle Evropského lékopisu (Ph. Eur.)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: These solutions are developed and produced according to chapter 2.2.2. 'Degree of colouration of liquids' of the European Pharmacopoeia. (brown, brown...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Ready to use colour solutions that are prepared gravimetrically on a weight/weight basis that are designed for grading the colour of similarly coloure...
Katalógové číslo: (84833.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Bandwidth standards.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (84756.180)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Linearity standards packed in permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottles.
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Stray light standards packed in permanently sealed UV cuvettes or 100 ml amber bottle.
Katalógové číslo: (H296-03)
Dodávateľ: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Opis: Corrosive.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Standard for spectrophotometer calibration, Holmium perchlorate standard solution, Reag. Ph. Eur, VWR®
Katalógové číslo: (85969.001)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A set for linearity check of the absorbance of spectrophotometers.
Merná jednotka: 1 * 4 parts
Katalógové číslo: (705-1122)
Dodávateľ: HACH
Opis: Kalibrační roztoky pro spektrální kolorimetr Lico.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom