Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Tissue Culture Media Supplements and Additives"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"96"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   The water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
číslo v katalógu: (0458-50G)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Trypsin from porcine pancreas. Special preparation for single cell suspension.
UOM:  1 * 50 g
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Colcemid arrests the division of cells in mitosis. It prevents the formation of the spindle apparatus responsible for cell division, thereby permittin...
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Lymphosep is designed for the simple, rapid isolation of lymphocytes from whole blood that has been diluted and treated with anti-coagulant or defibri...
číslo v katalógu: (L0630-100)
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Versene can be used instead of trypsin. It is a chelating agent that disperses the cells by cutting the cytoplasmic bridges between them. Versene has ...
UOM:  1 * 100 ml
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Trypsin is a porcine pancreas-derived enzyme that is commonly used for the dissociation and disaggregation of anchorage-dependent mammalian cells and ...
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Accustase is a ready to use cell detachment solution of proteolytic and collagenolytic enzymes. Accutase is a direct gentle replacement for trypsin so...
Dodávateľ:  Biowest
Popis:   Cell culture water is high-quality water suitable for use as a solvent in the preparation of cell culture media and laboratory reagents. It is pyrogen...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 96
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Ďalej