Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
titrants
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   These reagents are especially suitable for water determination in aldehydes and ketones.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Both anolyte and catholyte solutions are with improved formulation to increase the speed and accuracy of titration when determining water content at t...
číslo v katalógu: (34352.290)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Prolabo® Universal indikátorový etanolový roztok TECHNICAL®
UOM:  1 * 1 l
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   A mixed indicator for the titration of the first hydrogen of phosphoric acid, range pH 3.5 - 6.0
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Mixed indicator methyl orange - Bromocresol green in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1054801
UOM:  1 * 100 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Karl Fischer Coulometric CG, catholyte solution 1 * 6 items
UOM:  1 * 6 items
Dodávateľ:  Hach
Popis:   Bromcresol green-methyl red pH indicator solutions are used to determine alkalinity of water by titration method. APHA formulation.
Dodávateľ:  Hach
Popis:   Wide range of pH indicator solutions used for visual determination of pH, using test kits.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 22
  1  2  3  Ďalej