Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (136)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "PCR Reagents"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/20/18989620.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"158"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (1B1326-50RXN)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Ready One-Step RT-PCR Kit
UOM:  1 * 1 KIT
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Hot Start Taq PCR Mastermix, 2X
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Ready PCR Mix, 2X
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   DNA amplification kits, PCR Kit with Taq Polymerase
UOM:  1 * 1 KIT
číslo v katalógu: (N638-KIT)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Extender™ Taq DNA Polymerase Blend, 500 U
UOM:  1 * 1 KIT
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Pure Taq DNA Polymerase, peqGOLD
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   peqGOLD Taq and Hot Taq DNA Polymerase
číslo v katalógu: (PEQL04-1090)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   Uracil-DNA-Glycosylase, peqGOLD
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na 1-800-932-5000.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na 1-800-932-5000.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na 1-800-932-5000.
1 - 8  z 158
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej