Tlačiť
Hľadali ste: Činidla transformační
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (ICNA112100200)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: The EZ-Yeast™ Transformation Kit is designed for high throughput transformation with efficiencies up to 10³ transformants per μg plasmid DNA. It is id...
Merná jednotka: 1 * 200 Tests
Katalógové číslo: (ICNA112200200)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Alkali-Cation™ Yeast Transformation Kit provides an efficient method for yeast transformation and has been successfully used to transform linear DNA i...
Merná jednotka: 1 * 250 Tests
Dodávateľ: BTX
Opis: BTXpress Cytoporation® Media T/T4 is an advanced electroporation buffer designed for use with the BTX AgilePulse MAX™ large volume electroporation sys...
Katalógové číslo: (731-0348)
Dodávateľ: BTX
Opis: BTXpress Cytofusion® Medium C is an advanced electrofusion buffer designed especially for hybridoma production. The low conductivity buffer is special...
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (J60028.AK)
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: For transformation of competent cells.
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Dodávateľ: BTX
Opis: Flatpack chambers are primarily used for prokaryotic applications (bacterial or yeast transformations), however they are also often used for high effi...
Dodávateľ: BTX
Opis: The BTXpress™ is a single buffer solution, developed to quickly and efficiently deliver genes into mammalian cells that were previously considered har...
Katalógové číslo: (GZ-1)
Dodávateľ: G BIOSCIENCES
Opis: Fast Yeast Transformation™ is a rapid single step yeast transformation kit that takes less than 10 minutes to prepare competent yeast cells. The compe...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (732-6008)
Dodávateľ: EPPENDORF
Opis: Electroporation Buffer for Multiporator® System
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom