Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "protein-reagents"
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"327"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (M330-KIT)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   This kit isolates proteins from both the cytoplasmic and nuclear fractions of cultured cells. The cytoplasm and the nucleus are separated from one ano...
UOM:  1 * 1 KIT
číslo v katalógu: (1B1622-KIT)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Fluorescent Protein Quantitation Kit uses a dye to bind to primary amines of proteins and peptides in solution. It quantifies protein in the low micr...
UOM:  1 * 1 KIT
číslo v katalógu: (M329-10ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   Total Protein Cell Lysis Buffer is a nonionic detergent lysis buffer that enables efficient solubilisation of the plasma and intracellular membranes, ...
UOM:  1 * 10 ml
Dodávateľ:  SARTORIUS
Popis:   Vivapure® Miniprep and Maxiprep kits are spin column based kits for fast and effective purification of His-tagged proteins and antibodies.
Dodávateľ:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Popis:   Ultrapure α-cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA) is a recrystallised matrix for matrix-assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
Dodávateľ:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Popis:   Ultrapure Super DHB is a mixture of 2, 5-dihydroxybenzoic acid (DHB) and 2-hydroxy-5-methoxybenzoic acid. Super DHB is a highly purified, recrystallis...
Dodávateľ:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Popis:   The Ultrapure 3-Hydroxypicolinic Acid (3-HPA) is a matrix for use in the analysis of oligonucleotides by matrix assisted laser desorption ionisation (...
Dodávateľ:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Popis:   Ultrapure 2-(4’-Hydroxybenzeneazo) benzoic acid (HABA), is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectr...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 327
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej