Tlačiť
Hľadali ste: Činidla pro expresi bílkovin
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: ROCKLAND
Opis: Freund's complete adjuvant
Katalógové číslo: (PIER77145)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Imject™ Freund's Incomplete Adjuvant (FIA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation pro...
Merná jednotka: 1 * 1 SET
Katalógové číslo: (PIER77140)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA) is a popular non specific stimulator of the immune response for use in antibody production immunisation proto...
Merná jednotka: 1 * 1 SET
Katalógové číslo: (ICNA08642851)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Freund's complete adjuvant is made by a modification of Freund's technique, in which 25 mg of Mycobacterium is suspended in a mixture of 7,5 ml...
Merná jednotka: 1 * 50 mL
Katalógové číslo: (NA9120-1ML)
Dodávateľ: Cytiva
Opis: Protein A conjugated with Horseradish peroxidase for detection of immunoglobulins via affinity to the Fc region - typically IgG from many mammalian sp...
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Katalógové číslo: (ICNA08642861)
Dodávateľ: MP BIOMEDICALS
Opis: Freund's incomplete adjuvant mixture contains mineral oil and Arlacel A.
Merná jednotka: 1 * 50 mL
Dodávateľ: OZ BIOSCIENCES
Opis: AlumVax hydroxide is a wet gel (colloidal) of aluminium hydroxide 2%. It is the most common adjuvant used in approved prophylactic vaccines becau...
Dodávateľ: OZ BIOSCIENCES
Opis: SqualVax is an oil-in-water emulsion made of squalene droplets in a continuous aqueous phase. It is an important advantage over alternative oils that ...
Dodávateľ: OZ BIOSCIENCES
Opis: AlumVax phosphate is a wet gel (colloidal) of aluminium phosphate 2%. Aluminium salts are the most common adjuvants used in approved prophylactic...
Dodávateľ: OZ BIOSCIENCES
Opis: Incomplete Freund’s Adjuvant (IFA) is a water-in-oil emulsion that is similar to the complete Freund’s Adjuvant (CFA) without addition of heat-ki...
Dodávateľ: OZ BIOSCIENCES
Opis: Complete Freund’s Adjuvant (CFA) is a water-in-oil emulsion containing 1 mg per ml heat-killed Mycobacterium tuberculosis.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom