Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Protein Purification Reagents
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/88/18989688.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"146"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Popis:   Ultrapure Sinapic Acid is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
Dodávateľ:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Popis:   Ultrapure 1,5-diaminonapthalene (DAN) is an important matrix used in peptide and protein analysis by matrix assisted laser desorption ionisation (MALD...
číslo v katalógu: (28-9135-67)
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Protein A/G HP SpinTrap™ Buffer kit is optimised for standard affinity-based enrichment/immunoprecipitation according to the protocol provided with Pr...
UOM:  1 * 1 KIT
Dodávateľ:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Popis:   Ultrapure 2-Mercaptobenzothiazole (MBT) is a recrystallised matrix for matrix assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry. The matr...
Dodávateľ:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Popis:   Ultrapure Super DHB is a mixture of 2, 5-dihydroxybenzoic acid (DHB) and 2-hydroxy-5-methoxybenzoic acid. Super DHB is a highly purified, recrystallis...
Dodávateľ:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Popis:   Ultrapure α-cyano-4-hydroxycinnamic acid (CHCA) is a recrystallised matrix for matrix-assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
Dodávateľ:  PROTEA BIOSCIENCES, INC.
Popis:   Ultrapure 2, 5-dihydroxybenzoic acid (DHB) is a recrystallised matrix for matrix-assisted laser desorption ionisation (MALDI) mass spectrometry.
číslo v katalógu: (28-9523-61)
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   GST Buffer kit contains stock solutions of binding and elution buffers (dilution buffer) for purification of Glutathione-S-Transferase (GST)-tagged pr...
UOM:  1 * 1 KIT
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 146
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej