Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (18)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Viscometry Standards
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/95/18989995.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   These standards can be used for calibration, control, verification, qualification or method validation of kinematic and dynamic viscosity measurement ...
Dodávateľ:  FUNGILAB
Popis:   Designed specifically for use with rotational viscometers, these standards are designed to facilitate calibration of the viscometer.
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Viscosity standard, Specpure|r, nominally 50cSt @ 40° and 7.3cSt @ 100° 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Viscosity standard, Specpure|r, nominally 120cSt @ 40° and 20cSt @ 100° 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  FUNGILAB
Popis:   Fungilab ISO 17025 / ISO Guide 34 dual certified general purpose viscosity standards are tested in accordance with ASTM D 2162.
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Viscosity standard, Specpure|r, nominally 30cSt @ 40 o and 5.3cSt @ 100 o 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Dodávateľ:  FUNGILAB
Popis:   These dual certified flow cup standards are especially designed for use in DIN, Ford, ISO, Shell and Zahn flow cups and are also dual purpose density ...
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Viscosity standard, Specpure|r, nominally 500cSt @ 40° and 52cSt @ 100° 1 * 500 ml
UOM:  1 * 500 ml
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 13
  1  2  Ďalej