Tlačiť
Hľadali ste: Sklíčka mikroskopická
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (631-1161)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscope slides with double-frosted ends designed for human blood, body fluids tests, as well as paraffin sections.
Merná jednotka: 1 * 2.500 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Mikroskopická sklíčka s mírně průsvitným povlakem v různých barvách.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscope slides, VWR®, Hrany: Bevelled, D׊: 76×26 mm, Tloušťka: 1,0 mm
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Colour frosted microscopy slide, Bevelled edges, 45°, VWR®, Žlutá
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Katalógové číslo: (KLINPR-001)
Dodávateľ: KLINIPATH
Opis: Microscope slides specially designed for use with printers.
Merná jednotka: 1 * 2.500 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Katalógové číslo: (631-1160)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscope slides with ground edges designed for human blood or fluid tests.
Merná jednotka: 1 * 2.500 items
Dodávateľ: Epredia
Opis: These slides come with a light opaque coating in standard colours.
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: The bright printed colours of UniMark® slides frosted ends contrast well with the markings.
Katalógové číslo: (MARI0704022)
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: UniMark slide is designed with a white circle of Ø 12 mm and a white marking area of 20 mm for use in cytocentrifuges.
Merná jednotka: 1 * 2.500 items
Dodávateľ: Epredia
Opis: These slides are made of extra-white glass, washed clean and polished.
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: Slides designed for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Predaj
Dodávateľ: Corning
Opis: These slides are either frosted on one side, on both sides, or plain.
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: Microscopy slides with chamfered corners to reduce the risk of injuries and a silky area of 20mm, on one end, at both sides.
Dodávateľ: Epredia
Opis: These microscope slides are available plain or with one frosted end.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom