Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Single-channel pipettes, mechanical, variable volume, Ergonomic High Performance (EHP)
Dodávateľ: VWR Collection
VWR® EHP
613-5466EA 428.45 EUR InStock
613-5466 613-5462 613-5259 613-5262 613-5267 613-5264 613-5258 613-5263 613-5265 613-5261 613-5465 613-5266 613-5260
Single-channel pipettes, mechanical, variable volume, Ergonomic High Performance (EHP)
Pipettors Single Channel Pipettes
The Ergonomic High Performance pipettes provide accuracy and precision you can rely on. The upgraded, ergonomic features deliver comfortable pipetting even during extensive periods of time.
  • Significantly reduced plunger forces vs prior model
  • Effortless volume adjustment with volume lock
  • Superior accuracy and precision for critical applications
  • Tapered shaft and adjustable ‘Easy Grip’ ejector for universal tip fit
  • Extended finger rest for convenient pipetting
  • UV resistant and fully autoclavable
Order Now
OBJEDNÁVKA
PRÍSLUŠENSTVO
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo