Tlačiť
Isopropanol (propan-2-ol), sterilní sprej
Dodávateľ: Texwipe
148-0025EA 418.49 EUR
148-0025 TEXWTX3273
Isopropanol (propan-2-ol), sterilní sprej
Prostředky čistící Detergenty a povrchové čističe
Sterilní 70 % roztok propan-2-olu, přefiltrovaný.
  • Fully assembled trigger spray delivers fine stream or coarse spray
  • Gamma irradiated to a SAL (Sterility Assurance Level) of 10⁻⁶
  • With lot specific certificates of irradiation and analysis
Balenie: Dvojité balení, baleny v zataveném polyethylenovém pytli.