Tlačiť
Jednorázové špunty do uší, uvex-fit
Dodávateľ: Uvex
uvex x-fit
111-2345EA 66.25 EUR
111-2345
Jednorázové špunty do uší, uvex-fit
Chrániče zátkové Chrániče zátkové jednorázové
Ergonomicky tvarované jednorázové špunty do uší s výřezem ve tvaru x se vyznačují vysokou úrovní absorpce hluku, takže jsou vhodné pro použití ve velmi hlučném prostředí. Pěnové špunty do uší s výřezem ve tvaru x mají uzavřený povrch, díky kterému jsou chráněny před průnikem cizích těles.
  • Měkká pěna nabízí skutečný komfort i při dlouhodobém používání
  • Ergonomický tvar se přizpůsobí přirozenému tvaru zvukovodu
  • Výřez ve tvaru „X“ na konci špuntu umožňuje jednoduchou výměnu a zároveň redukuje tlak na vnější stěnu zvukovodu
  • Jednoduché vložení a vyjmutí
  • Pro střední a větší zvukovody
  • V jasně viditelných barvách pro jednoduchou vizuální identifikaci
SNR: 37 dB
Certifikácie: EN 352-2:2002