Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Radiometers, digital, UVX
Dodávateľ: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
UVPA97-0015-02EA 551 EUR InStock
UVPA97-0015-02
Radiometers, digital, UVX
Light Meters
This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254nm, 365nm and 302nm UV wavelengths. Measurement of lamp irradiance is the most effective way to monitor the useful life of any UV light source.
  • Order from three sensors: UVX-25 shortwave, UVX-31 midrange or UVX-36 longwave
  • The chart recorder port, standard on the UVX, allows for continuous monitoring
  • The UVX Radiometer is powered by a 9-volt battery for up to 120 hours
  • Unit includes a port for attachment of a chart recorder (user provided)
All meters and sensors are individually serialized for traceability of calibration. Calibration is recommended every six months and is certified to meet UVP's published standards and is traceable to NIST. Calibrations are performed at UVP's factory.
Order Now
OBJEDNÁVKA
ŠPECIFIKÁCIA
PRÍSLUŠENSTVO
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo