Tlačiť
Hľadali ste: Elektrolyty
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Úplné informace týkající se údajů o ochraně zdraví a bezpečnosti naleznete na webových stránkách.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 3 M roztok KCl lze použít rovněž jako roztok pro uchování elektrod.
Katalógové číslo: (662-1784)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Roztok náhradní 3,5 mol/l KCl, VWR®
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (662-1116)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate , VWR®
Merná jednotka: 1 * 114 mL
Dodávateľ: HACH
Opis: Shelf life: 48 months from production date.
Katalógové číslo: (HACH2841700)
Dodávateľ: HACH
Opis: Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
Merná jednotka: 1 * 28 mL
Dodávateľ: HACH
Opis: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
Opis: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Katalógové číslo: (HACHC20C370)
Dodávateľ: HACH
Opis: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (HACH28564026)
Dodávateľ: HACH
Opis: Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.
Merná jednotka: 1 * 59 mL
Dodávateľ: HACH
Opis: Electrolyte solution (KCl 3M), 250 ml
Dodávateľ: HACH
Opis: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Katalógové číslo: (HACH2965026)
Dodávateľ: HACH
Opis: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
Merná jednotka: 1 * 59 mL
Katalógové číslo: (HACH2965349)
Dodávateľ: HACH
Opis: Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (662-9223)
Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
Opis: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: HACH
Opis: Chloride ionic strength adjustor (ISA) buffer powder pillows
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom