Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (23)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hľadali ste:
Slide Holders
37  results were found
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/02/18989802.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Slide holders designed for applications in clinical cytology.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Sturdy microscope slide holder designed for drying and cleaning.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The cardboard microscope slide holders offer instant reference and fast fingertip retrieval.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Flip-top plates designed for the safe storage of up to 20 microscope slides with (or without) lid.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Slide trays hold 20 or 30 standard microscopy slides (76×26 mm).
číslo v katalógu: (631-1064)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Slide drawers for long-term storage.
UOM:  1 * 10 items
číslo v katalógu: (631-1049)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   This metallic drawer is suitable for the storage of 50×50 mm or 80×57 mm microscopy slides.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Q Path Quickspot and slide holder for Turbitec are used to carry out cyto-centrifugation. They allow a cell suspension to be deposited on a slide (gyn...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 37
  1  2  3  4  5  Ďalej