Tlačiť
Hľadali ste: Obaly na mikroskopická sklíčka
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tato bezpečná ochrana dvou standardních sklíček je určena pro skladování a přepravu.
Katalógové číslo: (631-1515)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These boxes are designed for shipping, storing, or staining slides.
Merná jednotka: 1 * 25 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Cardboard disposable holders suitable for the transport of one or two standard slides.
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Slide mailers shaped to stack on top of one another and secured by a locking mechanism.
Katalógové číslo: (GOSSPLP-01)
Dodávateľ: Corning
Opis: This slide mailer is suitable for applications such as clinical, dairy, environment, industries and microbiology.
Merná jednotka: 1 * 700 items
Katalógové číslo: (631-9782)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: This slide mailer is specially useful for the transportation and storage of microscopy slides.
Merná jednotka: 1 * 25 items
Katalógové číslo: (630-2769)
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: Clear polypropylene container with polyethylene cap for use in pathology (20 ml).
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Katalógové číslo: (SIMPM950-4MA)
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Transparent container made of high density polyethylene for mailing or storing slides between the doctor's office and the lab.
Merná jednotka: 1 * 500 items
Katalógové číslo: (BELAH442000000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Polyethylene slide mailer with screw cap.
Merná jednotka: 1 * 6 items
Dodávateľ: KARTELL
Opis: These mailers are suitable for the safe transportation of cytological and geological microscope slides.
Katalógové číslo: (631-9150)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: For storing and shipping five to ten microscope slides depending on their thickness or a 12 ml specimen.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Designed for slide transport and protection.
Katalógové číslo: (212-0530)
Dodávateľ: BOETTGER, PAUL
Opis: High-density polyethylene container for microscopy slides.
Merná jednotka: 1 * 500 items
Dodávateľ: LP ITALIANA SPA
Opis: These three mailers are designed for histology and microscopy applications.
Katalógové číslo: (LPIT290400)
Dodávateľ: LP ITALIANA SPA
Opis: Slide mailer, ideal for storing, shipping and staining.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom