Tlačiť
Hľadali ste: Boxy na mikroskopická sklíčka
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Robustní dvoudílné boxy na mikroskopická sklíčka jsou navrženy pro uložení standardních preparátů pro přepravu.
Katalógové číslo: (631-0742)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Storage racks for microscopy slides make organisation of samples easy.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Krabice na diapozitivy pro uložení standardních mikroskopických preparátů.
Katalógové číslo: (631-1143)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This slide box can accommodate up to 25 microscope slides.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These slide boxes feature multiple labelling areas, and an index card can be used as the lid is transparent.
Katalógové číslo: (631-1066)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tato skříňka s víkem může být použita v cytologických a histologických aplikacích.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (631-1079)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tento box na pět sklíček zabraňuje rozbití nebo přilepení předmětů. Může být použit pro aplikace v cytologii, jako jsou konvenční nátěry.
Merná jednotka: 1 * 500 items
Katalógové číslo: (631-9113)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Tento odolný dvoudílný box na mikroskopická sklíčka pojme až 100 preparátů.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (631-1527)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Odolný stohovatelný box pro bezpečné uložení a transport mikroskopických sklíček.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: Boxes are impact-resistant and stackable for space efficient storage.
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: This impact resistant storage system can hold up to 400 slides per unit, for space efficient storage. All slides are stored upright for easier manipul...
Katalógové číslo: (631-0325)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Box with numbered slots for microscopy slides.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: Plastic boxes for microscope slides.
Katalógové číslo: (HEATHS15979A)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Slide box for non standard slides (76×51 mm).
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Stackable storage boxes with tight-closing lid, removable index card and numbered bottom.
Dodávateľ: KARTELL
Opis: High impact resistant slide boxes with removable lids.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom