Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "filter-rods"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/98/20236898.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   Filter rod, PTFE, Veľkosť pórov: 5 μm, Ø: 28 mm, Dĺžka: 100 mm