Tlačiť
Nikl 10 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45261.AEEA 93.78 EUR
45261.AE
Nikl 10 mg/L Ni in 5% kyselině dusičné (from Ni) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - nikl
Molecular Formula: Ni in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifikácie: Traceable to NIST