Tlačiť
Zinek 10 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
45269.AEEA 103.6 EUR
45269.AE
Zinek 10 mg/L Zn in 5% kyselině dusičné (from Zn) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - zinek
Molecular Formula: Zn in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011291
Certifikácie: Traceable to NIST