Tlačiť
Hľadali ste: Roztoky Plnicí pro Elekrody
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: 3 M roztok KCl lze použít rovněž jako roztok pro uchování elektrod.
Katalógové číslo: (662-1784)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Roztok náhradní 3,5 mol/l KCl, VWR®
Merná jednotka: 1 * 100 mL
Katalógové číslo: (662-1116)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Calomel-free pH electrode refill solution containing potassium nitrate , VWR®
Merná jednotka: 1 * 114 mL
Dodávateľ: HACH
Opis: Shelf life: 48 months from production date.
Katalógové číslo: (HACH2841700)
Dodávateľ: HACH
Opis: Internal filling solution for IntelliCAL™ PHC301 pH probes and MTC301 ORP probes, 3,0M KCl, saturated with silver chloride (AgCl), 28 ml bottle
Merná jednotka: 1 * 28 mL
Dodávateľ: HACH
Opis: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
Opis: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Dodávateľ: HACH
Opis: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Katalógové číslo: (HACH2965026)
Dodávateľ: HACH
Opis: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
Merná jednotka: 1 * 59 mL
Dodávateľ: HACH
Opis: Chloride ionic strength adjustor (ISA) buffer powder pillows
Dodávateľ: HACH
Opis: Electrolyte filling solution (25 ml) for Sension+ 5120 dissolved oxygen probe
Dodávateľ: HACH
Opis: Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml
Katalógové číslo: (HACH2824349)
Dodávateľ: HACH
Opis: Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (HACH28564026)
Dodávateľ: HACH
Opis: Filling solution for electrode reference element, potassium nitrate (KNO₃), 1 M solution.
Merná jednotka: 1 * 59 mL
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
Opis: FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Katalógové číslo: (HACH5194100)
Dodávateľ: HACH
Opis: pH electrode filling solution, 4M KCl saturated with silver chloride (AgCl ), 65 ml
Merná jednotka: 1 * 65 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom