Tlačiť
Hľadali ste: Roztoky zásobní pro elektrody
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Úplné informace týkající se údajů o ochraně zdraví a bezpečnosti naleznete na webových stránkách.
Katalógové číslo: (HACH2965349)
Dodávateľ: HACH
Opis: Used to condition ORP electrode surfaces for use in reducing sample matrices.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (662-9223)
Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
Opis: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (HACHC20C370)
Dodávateľ: HACH
Opis: Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (HACHS16M002)
Dodávateľ: HACH
Opis: This extra strong electrode cleaning solution is ideal for use when stronger cleaning agents are required, for example when the solutions contain prot...
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (705-1030)
Dodávateľ: HACH
Opis: Potassium chloride (KCl) 3 M
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (HACH2541249)
Dodávateľ: HACH
Opis: For storage of ammonia ion selective electrodes.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: METTLER TOLEDO
Opis: InLab® storage solution for pH and ORP electrodes, 250 ml
Katalógové číslo: (HACH2657364)
Dodávateľ: HACH
Opis: pH electrode storage solution, powder pillows (each pillow makes 25 ml of storage solution)
Merná jednotka: 1 * 20 items
Katalógové číslo: (HACHS16M001)
Dodávateľ: HACH
Opis: Mild cleaning solution for electrodes. Ideal for use after measurements in aqueous solutions.
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (705-1031)
Dodávateľ: HACH
Opis: Electrode cleaning solution, for cleaning all pH, ORP and sodium ion selective eletrodes, 500 ml bottle
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (662-1548)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: Restore proper electrode performance and prolong electrode life using Thermo Scientific™ Orion™ pH electrode storage solutions.
Merná jednotka: 1 * 475 mL
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: Solutions for storage and cleaning that prolong the working life of pH electrodes. Cleaning solutions are identified by the letters A, B, C, and D; ea...
Katalógové číslo: (662-0743)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: Storage solution for sodium electrode
Merná jednotka: 1 * 475 mL
Katalógové číslo: (ORIO951213)
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (REGEECS)
Dodávateľ: REAGECON
Opis: Designed to extend the useful life of your pH electrode.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom