Tlačiť
Hľadali ste: Standardy redox/ORP
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Avantor offers a wide range of REDOX (ORP) standards, which are produced from high quality reagents.These reference materials can be used as control s...
Katalógové číslo: (HACHLZW9400.99)
Dodávateľ: HACH
Opis: SensION+, standard redox solution, 220 mV
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (HAMI238322)
Dodávateľ: HAMILTON BONADUZ
Opis: 475±5 mV ORP buffer
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Katalógové číslo: (HACH25M2A1001-115)
Dodávateľ: HACH
Opis: ORP (Oxidation Reduction Potential) reference solution used for ORP sensor calibration.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (HACH2316949)
Dodávateľ: HACH
Opis: ZoBell's standard solution
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Katalógové číslo: (662-8251)
Dodávateľ: WTW
Opis: ORP test solution for electrolyte cleaning agents to test, service ORP electrodes easy conditioning and cleaning.
Merná jednotka: 1 * 250 mL
Dodávateľ: Merck
Opis: 200 mV (25°C), ±5 mV
Dodávateľ: REAGECON
Opis: The potentials quoted are of platinum electrode with reference to Ag/AgCl (3 M KCl).
Dodávateľ: THERMO ORION
Opis: Measure ORP simply and accurately with Thermo Scientific™ Orion™ ORP standards for Redox/ORP electrodes
Dodávateľ: JENWAY
Opis: 300 mV standard
Dodávateľ: SI ANALYTICS GMBH
Opis: ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom