Zařízení pro přípravu média Steragar je navrženo pro přípravu, sterilizaci a dávkování média za kontrolovaných podmínek času a teploty. Vnitřní a vnější komora zařízení jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304. Víko s izolací je vyrobeno z ABS plastu a je vybaveno šroubovacím uzávěrem, který kryje otvor pro přidávání tepelně citlivých látek. Zařízení je dále vybaveno bezpečnostním ventilem, tlakoměrem pro zjištění tlaku v komoře zařízení, koncovkou pro připojení vypouštěcího zařízení na agar a termočlánkem. Automatický cyklus pro přípravu čokoládového agaru je standardizovaný. Ovládací karta s programovatelným mikroprocesorem zajišťuje dobré řízení sterilizace a procesu vypouštění.
- systém vnějšího vodního obalu pro rychlé a lineární chlazení komory
- systém elektromagnetického míchání zajišťuje maximální rovnoměrnost rozložení teploty v komoře
- ovládací panel je vybaven digitálním displejem pro nepřetržité sledování teploty a produkčního cyklu
- uzávěr zařízení s mechanismem „Quick Tilt“ pro snadnější otevírání
- přesná kontrola teploty umožňuje přidání termolabilních produktů jako krev v nejnižší možné teplotě (např.: 42°C) bez tuhnutí agaru
- přípojka pro přívod vody z vodovodního řadu
Informace o dodávce: společně s tiskárnou, vnitřní nádobou a ventilem „Aspir“, sloužícím pro nasávání kultivačního média.