Mikrocentrifugy Micro Star 17 a 17R kombinují v provedení bezpečného, kompaktního a snadno použitelného laboratorního přístroje výkon, všestrannost a praktičnost. Ventilovaná mikrocentrifuga Micro Star 17 i chlazená Micro Star 17R jsou navrženy s ohledem na urychlení rutinního procesu přípravy vzorků. Speciální víko rotoru s ochranou proti biologickému znečištění umožňují otevírání a zavírání rotoru jedním kliknutím, a tím se zkracuje doba odběru v porovnání se šroubovacími víky.
- Tichý a silný výkon až 17000×g
- Víko ClickSeal® proti biologickému znečištění zajišťuje ochranu obsluhy i vzorků
- Snadná obsluha, intuitivní ovládání a jasné, snadno čitelné displeje
- Samostatné tlačítko krátkého odstřeďování pro rychlou centrifugaci
Objednávacie informácie: Dodává se s 24místným rotorem na zkumavky o objemu 1,5/2,0 ml, víkem rotoru nepropustným pro aerosol a pamětí USB s návody.