Tlačiť
Hľadali ste: Agaróza a Akrylamid
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (E347-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamide-​Bis solution (37,5:1) 30% aqueous solution
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Agarose I™ is a standard melting/gelling agarose, suitable for routine nucleic acid analytical/preparative applications (250 bp to 22 kb).
Katalógové číslo: (E344-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Acrylamide-Bis (29:1), 30% aqueous solution
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Agarose RA™ is a general application agarose that provides good resolution and is cost effective for high volume users. It was developed specifically ...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel stren...
Katalógové číslo: (M157-500ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A 40% (w/v) solution of ultra pure acrylamide (38,96%) and bis-acrylamide (1,04%) at a final ratio of 37.5:1.
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: BIOTIUM INC.
Opis: High performance agarose for nucleic acid electrophoresis (analytical or preparative) and blotting. Validated for use with GelRed®, GelGreen®, and DNA...
Dodávateľ: EDVOTEK EUROPE LTD
Opis: 0.8% UltraSpec-Agarose™ prepared with TAE buffer. Simply melt, cool and pour.
Katalógové číslo: (PIER17856)
Dodávateľ: THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Opis: Agarose II (low melt) is a highly purified and carefully blended formulation that provides uniform lot-to-lot consistency for preparation of electroph...
Merná jednotka: 1 * 100 g
Dodávateľ: LONZA
Opis: NuSieve® Genetic Technology Grade™ (GTG) Agarose is a low melting temperature (65 °C) agarose that finely resolves DNA fragments, PCR and RT-PCR produ...
Dodávateľ: LONZA
Opis: SeaKem® LE is a high gel strength, low EEO, standard gelling temperature agarose perfect for electrophoresis and other molecular biology applications.
Dodávateľ: LONZA
Opis: Intermediate melting point agarose ideal for resolution of DNA fragments, PCR and RT-PCR products, differing in size by 2%, in the range of 20 to 800 ...
Dodávateľ: LONZA
Opis: SeaKem® is a high gel strength, low EEO, standard gelling temperature agarose perfect for electrophoresis and other molecular biology applications. Th...
Dodávateľ: LONZA
Opis: SeaKem® HE agarose is a high EEO agarose that provides enhanced resolution in immunoelectrophoresis (IEP), crossed-IEP, counterimmunoelectrophoresis (...
Dodávateľ: EDVOTEK EUROPE LTD
Opis: Electrophoresis Gels, UltraSpec-Agarose™
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom