Tlačiť
Hľadali ste: Činidla pro elektroforézu
164  results were found
SearchResultCount:"164"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR® DNA ladders are supplied in a loading buffer that is ready to use on agarose and polyacrylamide DNA gels. The ladders are suitable with TBE, TAE,...
Katalógové číslo: (1B1491-25RXN)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: RiboReady™ Color Micro RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing acrylamide gels. The apparent sizes of bands in the RiboReady™ ...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (K181-1ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: DNA marker consists of 11 fragments ranging from 500 to 10000 bp for easy band identification.
Merná jednotka: 1 * 1 mL
Katalógové číslo: (E854-100RXN)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: PCR DNA Marker™ offers 8 fragments ranging from 50 to 2000 bp. The marker contains high intensity reference bands that are ideal for quick sizing of P...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (25-2000)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (87972.260)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR®, Fixing solution for isoelectric focusing in polyacrylamide ge
Merná jednotka: 1 * 500 mL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: VWR® DNA ladders are convenient dsDNA ladders supplied in a loading buffer, which are ready to use on agarose and SDS DNA gels.
Katalógové číslo: (27-1110)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Protein Marker III for monitoring protein separation, transfer efficiency and size determination.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (25-2010)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (25-2030)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (27-2310)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: peqGOLD pre-stained Protein Marker VI is a mixture of 10 coloured proteins. These proteins are recombinantly produced in E.coli, highly purifie...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (27-1010)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: peqGOLD Protein Marker I is a mixture of seven purified proteins which are re-dissolved 'ready to use' in loading buffer. The proteins resolve into sh...
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Certifikáty
Katalógové číslo: (25-2040)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: DNA ladder for quantitative and qualitative analysis of dsDNA.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (E255-150UG)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: High-Range DNA MW (molecular weight) marker offers 10 fragments ranging from 1503 to 48 502 bp. There is sufficient material for 75 to 150 assays.
Merná jednotka: 1 * 150 µG
Katalógové číslo: (N854-1.2ML)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: EZ-Vision® 1 kb DNA ladder is a pre-mixture of DNA marker, loading buffer and a proprietary fluorescent DNA visualisation dye that can be applied dire...
Merná jednotka: 1 * 1,2 mL
Katalógové číslo: (E732-25)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
Merná jednotka: 1 * 25 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 164
no targeter for Bottom