Tlačiť
Hľadali ste: Kapaliny do termostatu
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: A range of silicone fluids recommended for use in baths. Low in toxicity, inert and long lasting due to their low volatility.
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Silicone Oils 47 are polydimethylsiloxane oils, consisting of linear molecular chains of varying lengths whose groups comprise alternating silicone an...
Dodávateľ: JULABO GMBH
Opis: Bath fluids have been carefully selected and proven in long-term service. They are suitable for use with heating and refrigerated circulators whenever...
Dodávateľ: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Opis: Non-flammable thermal fluid for heating and low-temperature range. Thermal fluid for Hei-CHILL chillers.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: MDL No.: MFCD00147787
Density: 0,86
Melting point: –6 °C
Flash point: 230 °C
Appearance: Clear light yellow oily liquid
Stora...
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Dodávateľ: IKA (JANKE & KUNKEL )
Opis: Typ: Heating fluid, Bal.: 10 kg, Tepl. rozsah: +20...+200 °C, Barva: Průhledná
Dodávateľ: LAUDA
Opis: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Open systems are atmospherically open, as semi-open systems are referred to open baths with lids. The thermally active heat transfer medium in closed ...
Katalógové číslo: (LAUDLZB231)
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Heat transfer liquid for use in systems with cold liquid overlay.
Merná jednotka: 1 * 10 L
New Product
Dodávateľ: LAUDA
Opis: These transfer fluids allow highly accurate thermostating, even at extreme temperatures.
Dodávateľ: DOW CORNING
Opis: A range of silicone fluids recommended for use in baths. Low in toxicity, inert and long lasting due to their low volatility.
Dodávateľ: HUBER, PETER
Opis: Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is ...
Dodávateľ: Merck
Opis: White oil, Bal.: 20 L, Tepl. rozsah: 80…120 °C
Dodávateľ: Merck
Opis: Bath fluids for improved thermostat life.
Dodávateľ: THERMO ELECTRON LED GMBH
Opis: These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom