Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Reagent reservoirs, 12 channel
Dodávateľ: Bel-Art
BELAF378801200EA 63.7 EUR InStock
BELAF378801200
Reagent reservoirs, 12 channel
Reagent Reservoirs
PP. This chemical resistant 12 channel reagent reservoir can be used with single, 8 and 12 channel pipettes.
  • Wide profile provides added stability
  • Autoclavable at 121 °C
  • Individually sealed and sterilized (8 per bag, 6 bags per case)
  • V-shaped wells allow complete sample withdrawal
  • Each channel is numbered to facilitate serial dilution and holds 5ml
  • Fitted lid included
Order Now
OBJEDNÁVKA
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo