Tlačiť
Hľadali ste: Zásobníky na Petriho misky
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (216-0058)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Sterilising box made of stainless steel, for up to ten Petri dishes with Ø 100 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Increase workspace and efficiently transport large quantities of Petri dishes.
Katalógové číslo: (BELAF189910000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Petri dish rack, PP, Pro: 42×100 mm dishes
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Epoxy coated steel wire rack.
Katalógové číslo: (391-2161)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (710-4106)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Petri dish rack with PC frame and white PC posts.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BELAF189850100)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Clear TPX body, PP post. This Petri dish rack holds up to 54 (Ø 100 mm) dishes.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BELAF189910060)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: This rack is useful for safe transport and incubation of 60 mm Petri dishes and helps to streamline benchtop sample processing. Rack base is epoxy coa...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (NALG5922-0024)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Petri dish rack with acrylic frame and PC posts.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BELAF189900000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: PP moulded rack, ideal for high volume sampling processes.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: INTERSCIENCE
Opis: Petri dish racks made of stainless steel.
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Petri dish dispenser, Poxygrid®, Ocel, epoxidový nátěr, Pro: 42×100 mm dishes
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Epoxy coated steel wire. Holds 10 or 30 contact plates with lids arranged in one or three stacks of ten plates.
Katalógové číslo: (391-1165)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Acrylic. This sturdy dispenser will hold up to twenty Ø 90 mm Petri dishes in two easy to access partitions.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HEIP1465190001)
Dodávateľ: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Opis: High-quality stainless steel sedimentation plate rack suitable for isolators and cleanroom applications (resistant against H₂O₂ and disinfectants).
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HEIP1465020001)
Dodávateľ: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Opis: Petri dish dispenser
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom