Tlačiť
Hľadali ste: Spojovací materiál
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PEEK, beige.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PP, coloured.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Dodávateľ: COWIE
Opis: PTFE, white.
Dodávateľ: COWIE
Opis: Universal replacement lock nut for 6 mm shafts
Katalógové číslo: (LAUDHKM032)
Dodávateľ: LAUDA
Opis: Nut, M16×1
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BOCH55250)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Safety screw with swiveling steel head, Length: 65 mm, Width: 32 mm, Diameter: 8 mm, Materiál: Nerezová ocel 18/10
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: HDPE, white.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom