Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (45)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Fittings
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/39/18945239.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"209"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Choose the suitable fitting for your tubing size.
Dodávateľ:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Popis:   SterilEnz®-II/AT connectors come with a platinum cured, medical grade silicone gasket mechanically attached to the fitting face. They are designed for...
Dodávateľ:  Hichrom Limited
Popis:   The HI-065 female-female connector consists of a 60 mm length of 1/16" (0,007 mm) PEEK tubing with PEEK fingertight fittings and is suitable for conne...
Dodávateľ:  PAW BIOSCIENCE PRODUCTS, INC
Popis:   SterilEnz®-II/EC PP end caps are the only end caps that come equipped with a medical grade silicone gasket pre-attached to the fitting face. This feat...
číslo v katalógu: (HI-001)
Dodávateľ:  Hichrom Limited
Popis:   These polymer column end plugs are used to prevent solvent evaporation when the columns are not in use.
UOM:  1 * 10 items
Dodávateľ:  SGE a Trajan company
Popis:   These reusable ferrules are made from 100% graphite. They have a temperature limit of 450 °C.
Dodávateľ:  ENTEGRIS INC
Popis:   Flaretek®, Tee union, reducer, with CPFA nut, PFA, Hole Ø: 6,4 mm, Dĺžka: 104,4 mm, For tube O-Ø: 19,05×19,05×9,52 mm, Závit: -
Dodávateľ:  COWIE
Popis:   Compression fittings are manufactured from pure PTFE with a PEEK olive to give a secure grip.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 209
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej 