Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (24)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "tunics"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/50/18989950.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These ladies' tunics without a collar are made of 65% polyester and 35% cotton. They are suitable for use in medical areas, especially in medical care...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These functional tunics with a tailored collar are made of 65% polyester and 35% cotton. They are suitable for use in medical areas, especially in med...
Dodávateľ:  RENTEX COM D.O.O.
Popis:   Fashionable ladies' tunic with short sleeves and collar, slightly fitted waist. Made from blended fabric: 64% polyester and 35% cotton.
Dodávateľ:  RENTEX COM D.O.O.
Popis:   Fashionable ladies' sleeveless tunic. With collar, straight cut. Made from blended fabric: 64% polyester and 35% cotton.
Dodávateľ:  Portwest Clothing
Popis:   These stylish tunics are ideal for use in active work places, such as hospitals. The Kingsmill fabric made of 65% polyester and 35% cotton is cut to g...
Dodávateľ:  UVEX
Popis:   These tunics are made of 65% polyester and 35% cotton.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 6  z 6