Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (107)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "trousers"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/43/18989943.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"250"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These trousers, made of 65% polyester and 35% cotton, are HACCP certified and therefore suitable for use in hygienically sensitive areas in food proce...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These straight trousers are made of 65% polyester and 35% cotton. They are suitable for use in laboratories, hospitals, nursing homes and other medica...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Durable trousers made of 65% polyester and 35% sanforized cotton, which prevents the clothing from shrinking in the laundry.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These trousers for men and women are made of 63% polyester, 35% cotton and 2% resistant fibre (carbon). The special material mix provides the permanen...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These trousers are manufactured from 99% polyester fibres and 1% Hydro-Tec fibres. The special fabric with Hydro-Tec nanotechnology finish makes the t...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Versatile overalls made of 65% polyester and 35% cotton. The material is sanforized which prevents the clothing from shrinking in the laundry.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These trousers are made from extremly breathable polyester fabric with conductive yarn and a PTFE finish that provides good splash protection against ...
Dodávateľ:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Popis:   Waterproof and windproof trousers made of Flexothane® Essential: 100% polyester knitting with PU coating.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 250
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Ďalej